Learn More
Brady™ Cuerpo de latón sólido con bloqueo completamente aislado
Código de producto. 15613537
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Negro
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color unitSize
15613537 Negro paquete de 6
11781376 Negro paquete de 6
11791376 Azul paquete de 6
15623537 Azul paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15613537 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 805835
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    114.00€
    98.95€ / paquete de 6
    Ahorro 15.05€
    13% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El cuerpo y el grillete de este candado están completamente aislados contra descargas eléctricas.
  • El bloqueo del cuerpo de la junta, con cubierta del cilindro, protege el cilindro de 5 pines de la suciedad
  • La carcasa de vinilo amortiguador también protege las superficies pintadas
Especificaciones
Tipo de producto Bloqueo completamente aislado
Color Negro
Material Latón
Descripción Bloqueo completamente aislado
Diámetro de la argolla (métrico) 8,5 mm
Dimensiones (L x An) 53,00 x 73,00 mm
Altura (métrico) 73 mm
Altura de la argolla (métrico) 24,5 mm
Material (Shackle) Acero endurecido
N.º de pasadores 5
Cantidad 1 unidad
Anchura (métrico) 53 mm