Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Columnas capilares GC SolGel-WAX™
Description
- Columna robusta de alta temperatura
- Menos susceptible a sufrir daños por oxígeno que las fases de parafina convencionales
- De bajo sangrado e inerte
Specifications
Specifications
| Tipo | Columna capilar para GC |
| Diámetro interior (métrico) | 0,1 mm |
| Intervalo de temperatura | 30 °C a 260/280 °C |
| Grosor de película | 0,1 μm |
| Longitud (métrico) | 10 m |
| Material de embalaje | SolGel-Wax |