Learn More
Solerole, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Solerole |
| CAS | 27610-27-1 |
| Fórmula molecular | C6H10O3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 4,5-Dihydroxyhexanoic Acid gamma-Lactone, Dihydro-5-(1-hydroxyethyl)-2(3H)-furanone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H10O3/c1-4(7)5-2-3-6(8)9-5/h4-5,7H,2-3H2,1H3 |
| SMILES | CC(O)C1CCC(=O)O1 |
| Nombre IUPAC | 5-(1-hidroxietil)oxolan-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 130.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 130.063 |