Learn More
Solcitinib, MedChemExpress
Código de producto. 16499707
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16499707 5 mg 5 miligramos
16497178 10 mg 10 miligramos
16423207 50 mg 50 miligramos
16421236 200 mg 200 miligramos
16407176 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16499707 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16755
MedChemExpress Solcitinib is an orally active, competitive, potent, selective JAK1 inhibitor, with an IC50 of 9.8 nM, and 11-, 55- and 23-fold selectivity over JAK2, JAK3 and TYK2, respectively; Solcitinib is used in the research of moderate-to-severe plaque-type psoriasis.
Solcitinib is an orally active, competitive, potent, selective JAK1 inhibitor, with an IC50 of 9.8 nM, and 11-, 55- and 23-fold selectivity over JAK2, JAK3 and TYK2, respectively
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Solcitinib
CAS 1206163-45-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H23N5O2
Cantidad 5 mg
Sinónimo GSK-2586184 GLPG-0778
Información de solubilidad DMSO : 20 mg/mL (51.35 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(C1CC1)NC2=NN3C(C4=CC=C(C(N5CC(C)(C)C5)=O)C=C4)=CC=CC3=N2
Peso molecular (g/mol) 389.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 389.45
Porcentaje de pureza 99.42%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation