Learn More
Solasodine, MedChemExpress
Código de producto. 16498966
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16498966 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16498966 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0068
MedChemExpress Solasodine (Purapuridine) is a steroidal alkaloid that occurs in plants of the Solanaceae family. Solasodine has neuroprotective, antifungal, hypotensive, anticancer, antiatherosclerotic, antiandrogenic and anti-inflammatory activities.
Solasodine (Purapuridine) is a steroidal alkaloid that occurs in plants of the Solanaceae family. Solasodine has neuroprotective, antifungal, hypotensive, anticancer, antiatherosclerotic, antiandrogenic and anti-inflammatory activities.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Solasodine
Forma física Powder
CAS 126-17-0
Color Off-White
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H43NO2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo Purapuridine Solancarpidine Solasodin
Información de solubilidad DMSO : 2.6 mg/mL (6.29 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.67 mg/mL (1.62 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@H](CC1)CN[C@]21O[C@@]3([H])C[C@@]4([H])[C@]5([H])CC=C6C[C@@H](O)CC[C@]6(C)[C@@]5([H])CC[C@]4(C)[C@@]3([H])[C@@H]2C
Peso molecular (g/mol) 413.64
Formula Weight (peso de la fórmula) 413.64
Porcentaje de pureza 95.0%