Learn More
Clorhidrato de solasodina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Solasodine Hydrochloride |
| CAS | 6106-33-8 |
| Fórmula molecular | C27H43NO2 . HCl |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Solasod-5-en-3β-ol Hydrochloride (8CI), (3β,22α,25R)- (9CI)-Spirosol-5-en-3-ol Hydrochloride, NSC 35543 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H43NO2.ClH/c1-16-7-12-27(28-15-16)17(2)24-23(30-27)14-22-20-6-5-18-13-19(29)8-10-25(18,3)21(20)9-11-26(22,24)4;/h5,16-17,19-24,28-29H,6-15H2,1-4H3;1H/t16-,17+,19+,20-,21+,22+,23+,24+,25+,26+,27-;/m1./s1 |
| SMILES | Cl.C[C@@H]1CC[C@@]2(NC1)O[C@H]3C[C@H]4[C@@H]5CC=C6C[C@@H](O)CC[C@]6(C)[C@H]5CC[C@]4(C)[C@H]3[C@@H]2C |
| Peso molecular (g/mol) | 413.64 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 449.3061 |