Learn More
Hirschmann™ Cable de conexión USB Solarus™
Código de producto. 10287312
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Negro
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
10287312 Negro cada uno
1 options
Código de producto. 10287312 Proveedor Hirschmann™ N.º de proveedor 9564006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    258.30€
    171.68€ / paquete de 1
    Ahorro 86.62€
    33% Descuento
En stock
Para la interfaz USB entre la unidad y un PC.
  • Color negro
  • Longitud de 2 m
  • Accesorio
Especificaciones
Color Negro
Longitud (métrico) 2 m
Para utilizar con (equipo) Unidades de titulación Solarus
Para utilizar con (aplicación) Transferencia de datos entre la unidad de titulación y el PC
Tipo Cable de conexión