Learn More
Thermo Scientific™ Agitador orbital abierto Solaris™
Código de producto. 16454310 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
Solaris 2000
Solaris 4000
Tamaño de la unidad:
1 unidad
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Tamaño de la unidad
16454310 Solaris 2000 1 unidad
16221591 Solaris 2000 1 unidad
16241591 Solaris 4000 1 unidad
16464310 Solaris 4000 1 unidad
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16454310 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor SK2000PR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4460.00€
    4170.00€ / paquete de 1
    Ahorro 290.00€
    6% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Estos agitadores orbitales establecen el nuevo estándar de fiabilidad e innovación técnica. Con una estructura robusta para un uso exigente, combinan un nuevo diseño ergonómico con mejoras clave que ahorran tiempo, protegen su proceso y hacen avanzar la ciencia.
Solaris™ Los agitadores orbitales están construidos de manera robusta para aplicaciones exigentes en investigaciones y GMP laboratorios e incluso instalaciones de salas blancas estrictamente controladas. Estas unidades combinan un diseño ergonómico con mejoras de características clave como un sistema electrónico sellado, una pantalla programable y un diseño de plataforma fácil de limpiar para ayudar a un mejor control de la contaminación.
El mecanismo de accionamiento triple excéntrico, diseñado para funcionar con un nivel de ruido reducido, está construido con tecnología probada para soportar cargas pesadas, manteniendo siempre un rendimiento constante. La correa no necesita mantenimiento y está diseñada para durar tanto como la vida útil del agitador, y el mecanismo del agitador en sí viene con una garantía líder en la industria.
  • Control de velocidad variable de 15 a 525 rpm
  • Acepta cargas de hasta 19 kg (42 lb) en el 2000 y 38 kg (84 lb) en el 4000 con plataformas sencillas
  • Operar en rangos de temperatura de 0° a 40 °C (104 °F), 20 a 80 % de humedad sin condensación
  • Se puede utilizar en una amplia variedad de incubadoras, cámaras calientes, cámaras climáticas y refrigeradores.
  • Cuentan con un motor sin escobillas DC de estado sólido sin mantenimiento.
  • Sensor de carga desequilibrada que detiene el movimiento de la plataforma cuando detecta una vibración excesiva y no cesa de generar una señal de alarma audible/visible hasta que se soluciona el problema.
  • Las funciones programables permiten hasta 99 programas exclusivos guardados para una fácil configuración y reproducibilidad.
  • La pantalla táctil a todo color le permite ver claramente la velocidad y los tiempos de ejecución simultáneamente, incluso a distancia.
  • Monitorización histórica de alertas, alarmas y registros de interacción para proporcionar mayor seguridad y reproducibilidad al trabajo.
  • USB y conexiones Ethernet para monitorización y salida de datos
  • Diseñado para funcionar con un nivel de ruido reducido.
  • Plataformas fáciles de quitar que facilitan y agilizan la limpieza.
  • Con esquinas redondeadas, puede limpiar la unidad de forma rápida y completa con confianza.
  • Funcionamiento continuo o programado
  • Función de arranque suave que evita arranques y paradas bruscos, salpicaduras del contenido de los recipientes o humectación del tapón de los matraces
  • Mantenimiento de parámetros durante los cortes de electricidad y reinicio automático de la unidad cuando se restablece el servicio.
El kit de inicio SK2000PR incluye:
  • Plataforma SK2000
  • Kit de inicio de abrazadera para matraz: (2) Núm. de cat. 30153, (4) 30154bi, (4) 30156bi, (2) 30157bi, (2) 30158, (1) 30175
Certifications
UL, cUL, CE
Garantía
2 años de servicio, 5 años en piezas y 10 años en el mecanismo de accionamiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Órbita 1 in
Capacidad portante (métrico) 25 kg
Exactitud del control de velocidad ± 1 rpm
Intervalo de velocidad De 15 a 525 rpm
Requisitos eléctricos 100/240 V, 50/60 Hz
Tensión 100/120/220/240 V
Tipo de producto Orbital Shaker
Certificaciones/conformidad CE, cUL, UL
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 18,5 x 14,3 x 5,5 in
Tipo de controlador Pantalla táctil
Modelo Solaris 2000
Rango de humedad Del 20 al 80 %, sin condensación
Incluye 12 x 14 in (30,5 x 35,6 cm) Plataforma universal, Kit de abrazadera universal