Learn More
Thermo Scientific™ Agitador orbital abierto Solaris™
Código de producto. 16221591 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
Solaris 2000
Solaris 4000
Tamaño de la unidad:
1 unidad
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Tamaño de la unidad
16221591 Solaris 2000 1 unidad
16241591 Solaris 4000 1 unidad
16454310 Solaris 2000 1 unidad
16464310 Solaris 4000 1 unidad
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16221591 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor SK2000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4990.00€
    4077.00€ / paquete de 1
    Ahorro 913.00€
    18% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Estos agitadores orbitales establecen el nuevo estándar de fiabilidad e innovación técnica. Con una estructura robusta para un uso exigente, combinan un nuevo diseño ergonómico con mejoras clave que ahorran tiempo, protegen su proceso y hacen avanzar la ciencia.
Solaris™ Los agitadores orbitales están construidos de manera robusta para aplicaciones exigentes en investigaciones y GMP laboratorios e incluso instalaciones de salas blancas estrictamente controladas. Estas unidades combinan un diseño ergonómico con mejoras de características clave como un sistema electrónico sellado, una pantalla programable y un diseño de plataforma fácil de limpiar para ayudar a un mejor control de la contaminación.
El mecanismo de accionamiento triple excéntrico, diseñado para funcionar con un nivel de ruido reducido, está construido con tecnología probada para soportar cargas pesadas, manteniendo siempre un rendimiento constante. La correa no necesita mantenimiento y está diseñada para durar tanto como la vida útil del agitador, y el mecanismo del agitador en sí viene con una garantía líder en la industria.
Control de velocidad variable de 15 a 525 rpm Acepta cargas de hasta 42 lb en el modelo 2000 y 84 lb en el modelo 4000 con plataformas individuales Opera en rangos de temperatura de 0° hasta 40 C (104 °F), 20 °a 80% de humedad sin condensación Se puede utilizar en una variedad de incubadoras, salas cálidas, cámaras ambientales y refrigeradores Cuentan con un motor de CC sin escobillas de estado sólido que no requiere mantenimiento El sensor de carga desequilibrada detiene el movimiento de la plataforma cuando se detecta un exceso de vibración y las alarmas visuales/audibles señalan hasta que se corrige la condición Las funciones programables permiten hasta 99 programas guardados únicos para una fácil configuración y reproducibilidad La pantalla táctil a todo color le permite ver claramente la velocidad y los tiempos de ejecución simultáneamente, incluso a distancia Monitoreo histórico de alertas, alarmas y registros de interacción para proporcionar mayor seguridad y reproducibilidad para su trabajo USB y conexiones Ethernet para monitoreo y salida de datos Diseñado para funcionar con un nivel de ruido reducido Plataformas fáciles de quitar que hacen que la limpieza sea rápida y fácil Con esquinas redondeadas, puede limpiar la unidad rápida y completamente con confianza Operación continua o temporizada La función de arranque suave elimina arranques y paradas repentinos, salpicaduras de contenido del recipiente o humectación del cierre del matraz Conserva los parámetros durante un corte de energía y reinicia la unidad automáticamente después de que se restablece la energía
Certifications
UL, cUL, CE
Garantía
2 años de servicio, 5 años en piezas y 10 años en el mecanismo de accionamiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Órbita 1 in
Capacidad portante (métrico) 25 kg
Exactitud del control de velocidad ± 1 rpm
Intervalo de velocidad De 15 a 525 rpm
Requisitos eléctricos 100/240 V, 50/60 Hz
Tensión 100/240 V
Intervalo de temperatura (métrico) De 5 °C a 60 °C
Tipo de producto Agitador
Certificaciones/conformidad CE, cUL, UL
Intervalo de temperatura (imperial) De 41 °F a 104 °F
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 18,5 x 14,3 x 5,5 in
Longitud de la plataforma (imperial) 12 in
Longitud de la plataforma (métrico) 30,5 cm
Anchura de la plataforma (métrico) 35,6 mm
Peso (imperial) 46,0 lb
Peso (métrico) 20,9kg
Tipo de controlador Pantalla táctil
Modelo Solaris 2000
Rango de humedad Del 20 al 80 %, sin condensación