Learn More
Solanidine, TRC
Código de producto. 30008942
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008942 5 mg 5 miligramos
30004614 10 mg 10 miligramos
30010283 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30008942 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS6824005MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80-78-4
Fórmula molecular C27 H43 N O
Peso molecular (g/mol) 397.64
Sinónimo Solanid-5-en-3-ol, (3β)-, Solanid-5-en-3β-ol (8CI), Solanidine (6CI,7CI), 1H-Naphth[2',1':4,5]indeno[1,2-b]indolizine, solanid-5-en-3-ol deriv., NSC 76025, Solanidin, Solatubin, Solatubine
SMILES C[C@H]1CC[C@@H]2[C@@H](C)[C@H]3[C@H](C[C@H]4[C@@H]5CC=C6C[C@@H](O)CC[C@]6(C)[C@H]5CC[C@]34C)N2C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Solanidine (Solatubine)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H43NO/c1-16-5-8-23-17(2)25-24(28(23)15-16)14-22-20-7-6-18-13-19(29)9-11-26(18,3)21(20)10-12-27(22,25)4/h6,16-17,19-25,29H,5,7-15H2,1-4H3/t16-,17+,19-,20+,21-,22-,23+,24-,25-,26-,27-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 397.3345
Porcentaje de pureza >95%