Learn More
Solabegron, MedChemExpress
Código de producto. 16477768
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16477768 10 mg 10 miligramos
16420238 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16477768 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19436
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-11-2026
MedChemExpress Solabegron (GW 427353) is a selective β3-adrenergic receptor agonist, stimulating cAMP accumulation in Chinese hamster ovary cells expressing the human β3-AR, with an EC50 value of 22 nM. Solabegron (GW 427353) is being developed for the treatment of overactive bladder and irritable bowel syndrome.
Solabegron (GW 427353) is a selective β3-adrenergic receptor agonist, stimulating cAMP accumulation in Chinese hamster ovary cells expressing the human β3-AR, with an EC50 value of 22 nM. Solabegron (GW 427353) is being developed for the treatment of overactive bladder and irritable bowel syndrome.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Solabegron
Forma física Powder
CAS 252920-94-8
Color Light Brown
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H23ClN2O3
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Sinónimo GW 427353
Información de solubilidad DMSO : ≥ 33.33 mg/mL (81.12 mM)
SMILES O=C(C1=CC(C2=CC=CC(NCCNC[C@@H](C3=CC=CC(Cl)=C3)O)=C2)=CC=C1)O
Peso molecular (g/mol) 410.89
Formula Weight (peso de la fórmula) 410.89
Porcentaje de pureza 98.14%