Learn More
Thermo Scientific™ Placas de SPE SOLAμ™
Código de producto. 31174685 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
HRP 2 mg/1 mL 96 well removable plate
Placa fija de 96 pocillos de 2 mg/1 mL HRP
Placa fija de 96 pocillos de 2 mg/1 mL SAX
Placa fija de 96 pocillos de 2 mg/1 mL SCX
Placa fija de 96 pocillos de 2 mg/1 mL WAX
Placa fija de 96 pocillos de 2 mg/1 mL WCX
SAX 2 mg/1 mL 96 well removable plate
SCX 2 mg/1 mL 96 well removable plate
WAX 2 mg/1 mL 96 well removable plate
WCX 2 mg/1 mL 96 well removable plate
Tamaño de la unidad:
cada uno
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye Tamaño de la unidad
31174685 HRP 2 mg/1 mL 96 well removable plate -
15261808 Placa fija de 96 pocillos de 2 mg/1 mL HRP cada uno
15271808 Placa fija de 96 pocillos de 2 mg/1 mL SCX cada uno
15281808 Placa fija de 96 pocillos de 2 mg/1 mL SAX cada uno
15291808 Placa fija de 96 pocillos de 2 mg/1 mL WCX cada uno
15201818 Placa fija de 96 pocillos de 2 mg/1 mL WAX cada uno
31174684 SCX 2 mg/1 mL 96 well removable plate -
31174686 SAX 2 mg/1 mL 96 well removable plate -
31174683 WCX 2 mg/1 mL 96 well removable plate -
31174687 WAX 2 mg/1 mL 96 well removable plate -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 31174685 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 60209001RW
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Elimine la variabilidad y logre resultados sumamente uniformes. La alta reproducibilidad de las placas Thermo Scientificμ™ SPE™ SOLA ofrecen mayor éxito de muestras con volúmenes de elución bajos.
Elimine la variabilidad y optimice los flujos de trabajo de alto rendimiento del laboratorio. Las placas de pocillos de extracción de fase sólida (SPE) Thermo Scientific™ SOLAμ™ están diseñadas para analistas bioanalíticos y de investigación clínica que necesitan una extracción de muestras resistente, altamente reproducible y más limpia, utilizando volúmenes muy bajos de disolventes y muestras en flujos de trabajo de alto rendimiento. Las placas de pocillos SOLAμ lo consiguen gracias a la exclusiva, galardonada e innovadora tecnología de SPE sin frita.
Ideal for Bioanalytical and Clinical Research Laboratories
Bioanalytical laboratories continue to drive to higher efficacy drugs and long acting formulations which require lower quantification limits. There is also the desire to take advantage of the replacement, refinement and reduction policy, which is resulting in reduced animal model use. The growth of biopharmaceuticals also brings into consideration additional analytical issues such as solvation and non-specific binding.
Meet Demanding Sample Preparation Requirements
  • Processing of low sample volumes
  • High sensitivity due to low elution volumes
  • High reproducibility
  • Low analytical sample failures
  • Ease of use
  • High throughput processing
SOLAμ is the first micro-elution product to meet the requirements of the bioanalyst in combination with a robust, easy to use format.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Peso del lecho 2 mg
Para utilizar con (aplicación) Bioanalytical Applications - Hydrophobic Retention of Neutral Compounds with Complementary Retention of Polar Analytes. An All-Purpose Phase.
Línea de productos SOLAμ
Absorbente HRP (Reversed Phase Polymeric)
Tipo 96-well SPE Plate
Volumen del pocillo (métrico) 1 mL
Incluye HRP 2 mg/1 mL 96 well removable plate
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.