Learn More
Cole-Parmer™ Termómetro de suelo
Código de producto. 11735499 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Immersion Length:
2 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Immersion Length Tamaño de la unidad
11735499 2 mm cada uno
1 options
Código de producto. 11735499 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 9058530
Fecha estimada de envoi: 25-01-2027
Los termómetros de vástago largo Cole-Parmer™ facilitan las mediciones de compost y suelo.
  • vástago largo diseñado para mediciones de suelos
  • Funda herméticamente sellada para evitar la entrada de humedad, corrosión interior y congelación de la bobina
  • Dial antiparalaje para lecturas precisas de ambas escalas
  • Bobina tratada con silicona para reducir el aleteo del puntero en aplicaciones de alta vibración y proporciona mejores tiempos de respuesta
  • Ajuste externo
  • Caja y vástago de acero inoxidable 304
Especificaciones
Tamaño del selector (imperial) 3 in
Longitud total (métrico) 65 cm
Material Acero inoxidable
Descripción Termómetro de suelo de tubo largo
Temperatura máxima 93°C
Temperatura mín. (métrico) -20 °C
Exactitud ±1%
Subdivisión 1 °C
Immersion Length 2 mm