Learn More
Cole-Parmer™ Kit de brocas para suelo con maletín de transporte
Código de producto. 11739128 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Niquelado
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
11739128 Niquelado cada uno
1 options
Código de producto. 11739128 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 9902640
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3315.00€
    2625.14€ / paquete de 1
    Ahorro 689.86€
    20% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-02-2027
Kit de brocas para suelo con maletín de transporte: Obtenga muestras de 3 pulg de diámetro en casi todas las condiciones del suelo con este Kit de brocas completo.
  • El material de acero al carbono niquelado protege contra el óxido y el desgaste
Especificaciones
Material Niquelado
Descripción Kit de sinfín para suelo
Incluye Tornillo sinfín de 76,2 mm (3 pulg.) de uso general, tornillo sinfín de 76,2 mm (3 pulg.) para arcilla, tornillo sinfín de 76,2 mm (3 pulg.) para arena, tornillo sinfín de 76,2 mm (3 pulg.) para barro, mango, dos extensiones de tornillo sinfín de 1143 mm (45 pulg.), dos herramientas para desmontar extensiones, maletín de transporte