Learn More
Sograzepide, MedChemExpress
Código de producto. 16478797
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16478797 5 mg 5 miligramos
16476566 100 mg 100 miligramos
16452337 50 mg 50 miligramos
16436208 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16478797 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14850
MedChemExpress Sograzepide (Netazepide; YF 476; YM-220) is an extremely potent , highly selective and orally active Gastrin/CCK-B antagonist with an IC50 value of 0.1 nM, has inhibitory effect on Gastrin/CCK-A activity with an IC50 of 502 nM.
Sograzepide (Netazepide; YF 476; YM-220) replaces the specific binding of [125I]CCK-8 to the rat brain, cloned canine and cloned human Gastrin/CCK-B receptors, with Ki values of 0.068, 0.62 and 0.19 nM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sograzepide
Forma física Solid
CAS 155488-25-8
Color Off-White
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H30N6O3
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Sinónimo Netazepide YF 476 YM-220
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (200.57 mM)
SMILES O=C(NC1=CC=CC(NC)=C1)N[C@H]2C(N(CC(C(C)(C)C)=O)C3=CC=CC=C3C(C4=NC=CC=C4)=N2)=O
Peso molecular (g/mol) 498.58
Formula Weight (peso de la fórmula) 498.58
Porcentaje de pureza 98.35%