Learn More
Hamilton™ Pipeta de varios canales de volumen ajustable Softgrip™
Descripción
- Amplia gama de volúmenes disponibles.
- 8 o 12 canales
- La palanca de expulsión de punta larga y única y el cuerpo inferior móvil se pueden girar completamente 360 ° en relación con el mango
- Ajuste de volumen aislado, por lo que no es necesario un mecanismo de bloqueo para evitar el ajuste accidental del volumen
- Llave de calibración universal que reduce la necesidad de costosos servicios de calibración
- La codificación y el etiquetado de colores únicos indican claramente el volumen de las pipetas
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | 1,00 ± % |
| Puntas compatibles | 12 canales |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Color | Arenisca |
| Número de canales | 12 |
| Línea de productos | SoftGrip |
| Tipo | Pipeta multicanal de volumen ajustable |
| Volumen (métrico) | De 5 to 50 μl |
| Precisión | 0,50 ± % |
| Cantidad | 1/Paq. |