Learn More
Cole-Parmer Tubos de elastómero termoplástico (TPE) blandos
Código de producto. 30054374 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (imperial):
1,9 cm (1 x 16 in)
1,9 cm (1 x 32 in)
1,9 cm (1 x 4 in)
1,9 cm (1 x 8 in)
1,9 cm (3 x 16 in)
1,9 cm (3 x 32 in)
1/2 in
1/4 in
1 in
3/4 in
3/8 in
5/16 in
5/8 in
Diámetro exterior (imperial):
(7/16 in)
1,9 cm (1 x 4 in)
1,9 cm (1 x 8 in)
1,9 cm (3 x 16 in)
1,9 cm (5 x 8 in)
1-1/4 in
1/2 in
1/2 in
1 in
3/32 in
3/4 in
3/8 in
5/16 in
5/32 pulg
7/16 in
7/8 in
Tamaño de la unidad:
15 metros
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (imperial) Diámetro exterior (imperial) Tamaño de la unidad
30054374 1,9 cm (3 x 16 in) 1,9 cm (1 x 4 in) 15 metros
30053103 1,9 cm (3 x 16 in) 5/16 in 15 metros
30053288 5/16 in 7/16 in 15 metros
30053612 1 in 1-1/4 in 15 metros
30053256 3/8 in 1,9 cm (5 x 8 in) 15 metros
30053712 5/8 in 7/8 in 15 metros
30053598 1/2 in 3/4 in 15 metros
30054015 1,9 cm (1 x 4 in) (7/16 in) 15 metros
30053294 1,9 cm (1 x 16 in) 1,9 cm (1 x 8 in) 15 metros
30054306 1,9 cm (3 x 32 in) 5/32 pulg 15 metros
30053065 3/8 in 1/2 in 15 metros
30053534 1,9 cm (1 x 4 in) 3/8 in 15 metros
30053067 1,9 cm (3 x 16 in) 3/8 in 15 metros
30053155 1,9 cm (1 x 8 in) 1,9 cm (1 x 4 in) 15 metros
30054355 1,9 cm (1 x 16 in) 1,9 cm (3 x 16 in) 15 metros
30053875 1,9 cm (1 x 32 in) 3/32 in 15 metros
30054110 3/4 in 1 in 15 metros
30052938 1,9 cm (1 x 8 in) 1,9 cm (3 x 16 in) 15 metros
30053557 1/4 in 1/2 in 15 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Código de producto. 30054374 Proveedor Cole-Parmer N.º de proveedor 5011647
Fecha estimada de envoi: 03-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ultra transparente y flexible, —diseñado para su uso en aplicaciones de bombas peristálticas.
Ideal para aplicaciones de uso general, de laboratorio y de un solo uso. Soporte técnico de aplicaciones gratuito disponible para ayudarle con la selección de tubos. E pulg., excelente para uso en aplicaciones de bombas peristálticas donde se requiere un tubo más suave. No contiene PVC, DEHP, ftalatos ni otros plastificantes. E ultrabaja, manejables y lixiviables. Baja permeabilidad al gas y al oxígeno. Material de baja unión a proteínas y apirógeno. Soldable térmicamente. USP Clase VI, USP 661, compatible con RoHS y probado por BPOG
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ADCF;FDA;Sin DEHP;Sin ftalatos;RoHS;USP
Diámetro interior (imperial) 1,9 cm (3 x 16 in)
Material Elastómero termoplástico (TPE)
Diámetro exterior (imperial) 1,9 cm (1 x 4 in)
Longitud global (imperial) 50 ft.
Longitud global (métrico) 50 ft.
Método de esterilización 121 °C
Color Transparente