Learn More
Tork Pañuelos faciales blandos F1
Código de producto. 30245724 Tienda Tork Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
30245724 Blanco cada uno
1 options
Código de producto. 30245724 Proveedor Tork N.º de proveedor 140280
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El Tork Los pañuelos faciales extra suaves brindan suavidad superior en una bonita y moderna caja plana para confortar a sus invitados. La caja de pañuelos faciales es adecuada para Tork Dispensador de pañuelos faciales que se puede colocar donde sea necesario.
  • Reduzca el desorden y mejore la satisfacción de los huéspedes con esta caja compacta de pañuelos faciales para espacios de trabajo y baños.
  • Mejore la higiene con la caja dispensadora de pañuelos individual, ya que los huéspedes solo tocan los pañuelos que toman.
  • Garantice la comodidad y la higiene con la resistencia, absorbencia y brillo de estos pañuelos faciales.
  • Reduce la pelusa y facilita su dispensación gracias a la abertura protectora de la caja de pañuelos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Toallita facial
Longitud (imperial) 8,19 in
Longitud (métrico) 20.8 cm
Anchura (imperial) 7,87 in
Anchura (métrico) 20 cm
Material Papel
Certificaciones/conformidad Etiqueta ecológica de la UE, FSC Crédito MIX, OHSAS 18001, ISO 9001, ISO 14001, FSC Cadena de custodia
Color Blanco
Cantidad de embalaje 100/Pk.
Tela 2-ply