Learn More
Sofosbuvir (R)-fosfato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sofosbuvir (R)-Phosphate |
| CAS | 1190308-01-0 |
| Fórmula molecular | C22H29FN3O9P |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | (2S)-Isopropyl 2-(((((2R,3R,4R,5R)-5-(2,4-Dioxo-3,4-dihydropyrimidin-1(2H)-yl)-4-fluoro-3-hydroxy-4-methyltetrahydrofuran-2-yl)methoxy)(phenoxy)phosphoryl)amino)propanoate, N-[[P(R),2'R]-2'-Deoxy-2'-fluoro-2'-methyl-P-phenyl-5'-uridylyl]-L-alanine 1-Methylethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H29FN3O9P/c1-13(2)33-19(29)14(3)25-36(31,35-15-8-6-5-7-9-15)32-12-16-18(28)22(4,23)20(34-16)26-11-10-17(27)24-21(26)30/h5-11,13-14,16,18,20,28H,12H2,1-4H3,(H,25,31)(H,24,27,30)/t14-,16+,18+,20+,22+,36+/m0/s1 |
| SMILES | O=P(N[C@@H](C)C(OC(C)C)=O)(OC1=CC=CC=C1)OC[C@H]2[C@@H](O)[C@](F)(C)[C@H](N3C(NC(C=C3)=O)=O)O2 |
| Nombre IUPAC | (2S)-2- (2R,3R,4R,5R)-5-(2,4-dioxopirimidin-1-il)-4-fluoro-3-hidroxi-4-metiloxolan-2-il]metoxi-fenoxifosforil]amino]propanoato de propan-2-ilo |
| Peso molecular (g/mol) | 529.45 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 529.1625 |