Learn More
Sofosbuvir, MedChemExpress
Código de producto. 16496616
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16496616 100 mg 100 miligramos
16492407 50 mg 50 miligramos
16456288 10 mg 10 miligramos
16411756 500 mg 500 miligramos
16408877 5 mg 5 miligramos
16401469 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16496616 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15005
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
MedChemExpress Sofosbuvir (GS-7977) is an HCV RNA replication inhibitor with an EC50 of 92 nM.
Sofosbuvir (GS-7977) is an HCV RNA replication inhibitor with an EC50 of 92 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sofosbuvir
CAS 1190307-88-0
Color Marrón
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H29FN3O9P
Cantidad 100 mg
Sinónimo GS-7977 PSI-7977
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (188.88 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 25 mg/mL (47.22 mM; ultrasonic and warming and heat to 50°C)
SMILES O=C1N([C@H]2[C@]([C@H](O)[C@@H](CO[P@](OC3=CC=CC=C3)(N[C@@H](C)C(OC(C)C)=O)=O)O2)(C)F)C=CC(N1)=O
Peso molecular (g/mol) 529.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 529.45
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Liquid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus