Learn More
Sofosbuvir, MedChemExpress
Código de producto. 16492407
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16492407 50 mg 50 miligramos
16456288 10 mg 10 miligramos
16411756 500 mg 500 miligramos
16408877 5 mg 5 miligramos
16401469 1 g 1 g
16496616 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16492407 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15005
MedChemExpress Sofosbuvir (GS-7977) is an HCV RNA replication inhibitor with an EC50 of 92 nM.
Sofosbuvir (GS-7977) is an HCV RNA replication inhibitor with an EC50 of 92 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sofosbuvir
CAS 1190307-88-0
Color Marrón
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H29FN3O9P
Cantidad 50 mg
Sinónimo GS-7977 PSI-7977
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (188.88 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 25 mg/mL (47.22 mM; ultrasonic and warming and heat to 50°C)
SMILES O=C1N([C@H]2[C@]([C@H](O)[C@@H](CO[P@](OC3=CC=CC=C3)(N[C@@H](C)C(OC(C)C)=O)=O)O2)(C)F)C=CC(N1)=O
Peso molecular (g/mol) 529.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 529.45
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Liquid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus