Learn More
Sofosbuvir impurity M, MedChemExpress
Código de producto. 16462469
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16462469 1 mg 1 miligramo
16401258 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16462469 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYI0735
MedChemExpress Sofosbuvir impurity M, an diastereoisomer of Sofosbuvir, is the impurity of Sofosbuvir. Sofosbuvir (PSI-7977) is an inhibitor of HCV RNA replication, demonstrates potent anti-hepatitis C virus activity.
Sofosbuvir impurity M, an diastereoisomer of Sofosbuvir, is the impurity of Sofosbuvir. Sofosbuvir (PSI-7977) is an inhibitor of HCV RNA replication, demonstrates potent anti-hepatitis C virus activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sofosbuvir impurity M
CAS 2095551-10-1
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H30N3O10P
Cantidad 1 mg
SMILES O=[P@@](N[C@@H](C)C(OC(C)C)=O)(OC[C@@H]1[C@@H](O)[C@@](O)(C)[C@H](N2C=CC(NC2=O)=O)O1)OC3=CC=CC=C3
Peso molecular (g/mol) 527.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 527.46
Porcentaje de pureza 99.04%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus