Learn More
Sofosbuvir impurity L, MedChemExpress
Descripción
Sofosbuvir impurity L, an diastereoisomer of Sofosbuvir, is the impurity of Sofosbuvir. Sofosbuvir (PSI-7977) is an inhibitor of HCV RNA replication, demonstrates potent anti-hepatitis C virus activity.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sofosbuvir impurity L |
| Color | Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C22H29FN3O10P |
| Cantidad | 1 mg |
| SMILES | O=[P@@](N[C@@H](C)C(OC(C)C)=O)(OC[C@@H]1[C@@H](O)[C@](F)(C)[C@H](N2C=CC(N(O)C2=O)=O)O1)OC3=CC=CC=C3 |
| Peso molecular (g/mol) | 545.45 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 545.45 |
| Grado | Research |
| Forma física | Solid |
| Mostrar más |