Learn More
Sofosbuvir impurity K, MedChemExpress
Código de producto. 16421248
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16421248 5 mg 5 miligramos
16402469 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16421248 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYI0515
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
MedChemExpress Sofosbuvir impurity K, an diastereoisomer of Sofosbuvir, is the impurity of Sofosbuvir. Sofosbuvir (PSI-7977) is an inhibitor of HCV RNA replication, demonstrates potent anti-hepatitis C virus activity.
Sofosbuvir impurity K, an diastereoisomer of Sofosbuvir, is the impurity of Sofosbuvir. Sofosbuvir (PSI-7977) is an inhibitor of HCV RNA replication, demonstrates potent anti-hepatitis C virus activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sofosbuvir impurity K
CAS 1496552-51-2
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H29ClN3O9P
Cantidad 5 mg
SMILES O=[P@@](N[C@@H](C)C(OC(C)C)=O)(OC[C@@H]1[C@@H](O)[C@](Cl)(C)[C@H](N2C(NC(C=C2)=O)=O)O1)OC3=CC=CC=C3
Peso molecular (g/mol) 545.91
Formula Weight (peso de la fórmula) 545.91
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus