Learn More
Sofosbuvir impurity J, MedChemExpress
Código de producto. 16492469
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16492469 1 mg 1 miligramo
16421258 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16492469 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYI09751mg
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
MedChemExpress Sofosbuvir impurity J, an diastereoisomer of Sofosbuvir, is the impurity of Sofosbuvir. Sofosbuvir (PSI-7977) is an inhibitor of HCV RNA replication, demonstrates potent anti-hepatitis C virus activity.
Sofosbuvir impurity J, an diastereoisomer of Sofosbuvir, is the impurity of Sofosbuvir. Sofosbuvir (PSI-7977) is an inhibitor of HCV RNA replication, demonstrates potent anti-hepatitis C virus activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sofosbuvir impurity J
CAS 1334513-10-8
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H30FN4O8P
Cantidad 1 mg
SMILES O[C@H]1[C@](F)(C)[C@H](N2C=CC(N)=NC2=O)O[C@@H]1CO[P@](OC3=CC=CC=C3)(N[C@@H](C)C(OC(C)C)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 528.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 528.47
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus