Learn More
Sofosbuvir impurity I, MedChemExpress
Descripción
Sofosbuvir impurity I, an diastereoisomer of Sofosbuvir, is the impurity of Sofosbuvir. Sofosbuvir (PSI-7977) is an inhibitor of HCV RNA replication, demonstrates potent anti-hepatitis C virus activity.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sofosbuvir impurity I |
| CAS | 2164516-85-0 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C21H27FN3O9P |
| Cantidad | 1 mg |
| SMILES | O=[P@@](N[C@@H](C)C(OCC)=O)(OC[C@@H]1[C@@H](O)[C@](F)(C)[C@H](N2C=CC(NC2=O)=O)O1)OC3=CC=CC=C3 |
| Peso molecular (g/mol) | 515.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 515.43 |
| Grado | Research |
| Mostrar más |