Learn More
Sofosbuvir impurity G, MedChemExpress
Descripción
Sofosbuvir impurity G, an diastereoisomer of Sofosbuvir, is the impurity of Sofosbuvir. Sofosbuvir (PSI-7977) is an inhibitor of HCV RNA replication, demonstrates potent anti-hepatitis C virus activity.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sofosbuvir impurity G |
| CAS | 1337482-15-1 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C22H29FN3O9P |
| Cantidad | 1 mg |
| SMILES | O=[P@@](N[C@@H](C)C(OC(C)C)=O)(O[C@H]1[C@](F)(C)[C@H](N2C(NC(C=C2)=O)=O)O[C@@H]1CO)OC3=CC=CC=C3 |
| Peso molecular (g/mol) | 529.45 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 529.45 |
| Grado | Research |
| Mostrar más |