Learn More
Sofosbuvir impurity C, MedChemExpress
Código de producto. 16428877
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16428877 5 mg 5 miligramos
16421469 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16428877 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15005B
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Sofosbuvir impurity C is an impurity of Sofosbuvir, Sofosbuvir is an active inhibitor of HCV RNA replication in the HCV replicon assay, demonstrates potent anti-hepatitis C virus (HCV) activity.
Sofosbuvir impurity C is an impurity of Sofosbuvir, Sofosbuvir is an active inhibitor of HCV RNA replication in the HCV replicon assay, demonstrates potent anti-hepatitis C virus (HCV) activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sofosbuvir impurity C
CAS 1496552-28-3
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H29FN3O9P
Cantidad 5 mg
SMILES O=[P@@](N[C@H](C)C(OC(C)C)=O)(OC[C@@H]1[C@@H](O)[C@](F)(C)[C@H](N2C=CC(NC2=O)=O)O1)OC3=CC=CC=C3
Peso molecular (g/mol) 529.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 529.45
Grado Research
Forma física Solid