Learn More
Sofosbuvir impurity B, MedChemExpress
Código de producto. 16461248
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16461248 5 mg 5 miligramos
16422469 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16461248 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYI0719
 Artículo restringido
MedChemExpress Sofosbuvir impurity B is an impurity of Sofosbuvir, Sofosbuvir is an active inhibitor of HCV RNA replication in the HCV replicon assay, demonstrates potent anti-hepatitis C virus (HCV) activity.
Sofosbuvir impurity B is an impurity of Sofosbuvir, Sofosbuvir is an active inhibitor of HCV RNA replication in the HCV replicon assay, demonstrates potent anti-hepatitis C virus (HCV) activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sofosbuvir impurity B
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H29FN3O9P
Cantidad 5 mg
SMILES O=[P@@](N[C@@H](C)C(OC(C)C)=O)(OC[C@@H]1[C@@H](O)[C@](F)(C)[C@@H](N2C=CC(NC2=O)=O)O1)OC3=CC=CC=C3
Peso molecular (g/mol) 529.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 529.45
Grado Research
Forma física Solid