Learn More
Sofosbuvir-d6, MedChemExpress
Descripción
Sofosbuvir D6 (PSI-7977 D6) is the deuterium labeled Sofosbuvir. Sofosbuvir (PSI-7977) is an active inhibitor of HCV RNA replication in the HCV replicon assay, demonstrates potent anti-hepatitis C virus (HCV) activity.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sofosbuvir-d6 |
| CAS | 1868135-06-1 |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Forma física | Sólido |
| Fórmula molecular | C22H23D6FN3O9P |
| Color | Blanco |
| Sinónimo | PSI-7977-d6 GS-7977-d6 |
| SMILES | O=C1N([C@H]2[C@]([C@H](O)[C@@H](CO[P@](OC3=CC=CC=C3)(N[C@@H](C)C(OC(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O)=O)O2)(C)F)C=CC(N1)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 535.49 |
| Cantidad | 5 mg |
| Mostrar más |