Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sofosbuvir, 98 %
Código de producto. 15811032 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
15811032 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 15811032 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 461932500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Vector alfa SOFOSBUVIR
Nombre del producto químico o material Sofosbuvir
CAS 1190307-88-0
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Conforme
Envase frasco de vidrio
Fórmula molecular C22H29FN3O9P
Número MDL MFCD18782704,MFCD26523124
Cantidad 250 mg
Clave InChI TTZHDVOVKQGIBA-OZMUOUHISA-N
SMILES CC(C)OC(=O)[C@H](C)NP(=O)(OC[C@H]1O[C@H](N2C=CC(=O)NC2=O)[C@](C)(F)[C@@H]1O)OC1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC propan-2-yl (2S)-2-[({[(2R,3R,4R,5S)-5-(2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-1-yl)-4-fluoro-3-hydroxy-4-methyloxolan-2-yl]methoxy}(phenoxy)phosphoryl)amino]propanoate
Peso molecular (g/mol) 529.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 529.45
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sofosbuvir
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sofosbuvir