Learn More
Sofiniclin, MedChemExpress
Código de producto. 16478787
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16478787 5 mg 5 miligramos
16431449 1 mg 1 miligramo
16416198 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16478787 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14824
MedChemExpress Sofiniclin (ABT 894), an agonist of nicotinic acetylcholine receptor (nAChR), is used as a potential non-stimulant research for attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD).
Sofiniclin (ABT 894), an agonist of nicotinic acetylcholine receptor (nAChR), is used as a potential non-stimulant research for attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sofiniclin
CAS 799279-80-4
Color Light Nude
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H11Cl2N3
Cantidad 5 mg
Sinónimo ABT 894
Información de solubilidad DMSO : 35.71 mg/mL (146.28 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES ClC1=C(Cl)C=C(N2C[C@]3([H])CN[C@]3([H])C2)C=N1
Peso molecular (g/mol) 244.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.12
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation