Learn More
Sofalcone, CVR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sofalcone |
| CAS | 64506-49-6 |
| Fórmula molecular | C27 H30 O6 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2-[5-[(3-Methyl-2-buten-1-yl)oxy]-2-[3-[4-[(3-methyl-2-buten-1-yl)oxy]phenyl]-1-oxo-2-propen-1-yl]phenoxy]acetic Acid, SU 88, Solon |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H30O6/c1-19(2)13-15-31-22-8-5-21(6-9-22)7-12-25(28)24-11-10-23(32-16-14-20(3)4)17-26(24)33-18-27(29)30/h5-14,17H,15-16,18H2,1-4H3,(H,29,30)/b12-7+ |
| SMILES | CC(=CCOc1ccc(\C=C\C(=O)c2ccc(OCC=C(C)C)cc2OCC(=O)O)cc1)C |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[5-(3-metilbut-2-enoxi)-2-[(E)-3-[4-(3-metilbut-2-enoxi)fenil]prop-2-enoil]fenoxi]acético |
| Peso molecular (g/mol) | 450.52 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 450.2042 |