Learn More
Sofalcone, MedChemExpress
Código de producto. 16491148
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
5 g
500 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16491148 5 g 5 g
16482379 1 g 1 g
16482306 500 mg 500 miligramos
16458866 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16491148 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB2184
MedChemExpress Sofalcone, a gastric antiulcer agent, is known to induce the expression of Heme oxygenase-1 (HO-1) in gastric epithelium.
Sofalcone, a gastric antiulcer agent, is known to induce the expression of Heme oxygenase-1 (HO-1) in gastric epithelium.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sofalcone
CAS 64506-49-6
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H30O6
Cantidad 5 g
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (221.97 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(O)COC1=CC(OC/C=C(C)/C)=CC=C1C(/C=C/C2=CC=C(OC/C=C(C)/C)C=C2)=O
Peso molecular (g/mol) 450.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 450.52
Porcentaje de pureza 99.12%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation