Learn More
Vinilsulfonato sódico, téc. CA, solución acuosa al 25 % aproximadamente, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11318256
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
1000 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11318256 500 mL 500 ml
11308256 100 mL 100 ml
11328256 1000 mL 1000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11318256 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L15356.AP
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 3039-83-6 | C2H3NaO3S | 130.09 g/mol
Sodium vinylsulfonate is a useful reagent (monomer) for the formation of poly(anionic) polymers and copolymers. It is employed as a basic brightener and leveling agent in nickel baths. It is also used as intermediate for organic synthesis, surfactant, pharmaceutical industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El vinilsulfonato de sodio es un reactivo útil (monómero) para la formación de polímeros poli(aniónicos) y copolímeros. Se emplea como abrillantador básico y agente nivelador en baños de níquel. También se utiliza como intermediario para la síntesis orgánica, surfactante, industria farmacéutica.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Es sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3039-83-6
Fórmula molecular C2H3NaO3S
Peso molecular (g/mol) 130.09
Número MDL MFCD00007520
Clave InChI BWYYYTVSBPRQCN-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium ethenesulfonate, sodium vinylsulfonate, ethenesulfonic acid, sodium salt, sodium ethylenesulfonate, sodium vinyl sulfonate, sodium ethylenesulphonate, sodium apolate, unii-f7k3l38z7b, sodium ethenesulfonate in h2o, lyapolate sodium usan
PubChem CID 3270262
Nombre IUPAC sodio; etanosulfonato
SMILES [Na+].[O-]S(=O)(=O)C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium vinylsulfonate
Densidad 1.18
Índice de refracción 1.377
Cantidad 500 mL
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.1
Grado Técnico
Concentration or Composition (by Analyte or Components) ≈25% aq. soln.