Learn More
Sulfonato de vinilo sódico, monómero, solución al 25 %, MP Biomedicals
Tienda MP Biomedicals ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium Vinyl Sulfonate |
| CAS | 1184-84-5 |
| Fórmula molecular | C2H3NaO3S |
| Número MDL | MFCD09743544 |
| Cantidad | 100 g |
| Clave InChI | BWYYYTVSBPRQCN-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | [Na+].[O-]S(=O)(=O)C=C |
| Nombre IUPAC | etenosulfonato de sodio |
| Peso molecular (g/mol) | 130.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 130.109 |