Learn More
Valproato sódico, TRC
Código de producto. 30138668
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30138668 10 g 10 g
30135032 25 g 25 g
30041368 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138668 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS67450010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1069-66-5
Fórmula molecular C8 H15 O2 . Na
Peso molecular (g/mol) 166.19
Sinónimo Sodium Valproate, 2-Propylpentanoic acid sodium salt (1:1), 2-Propylvaleric acid sodium salt, Acediprol, Convulex, Depacon, Depakene, Depakene R, Depakene syrup 8, Depakin, Depakine chronosphere, Dipropylacetate sodium, Epilim, KW 6066N, Orfiril, Selenica R, Sodium α,α-dipropylacetate, Sodium 2-propylpentanoate, Sodium 2-propylvalerate, Sodium bispropylacetate, Sodium dipropylacetate, Sodium valproate, Valerin, Valproate sodium
Nombre IUPAC sodio; 2-propilpentanoato
SMILES [Na+].CCCC(CCC)C(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Valproate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H16O2.Na/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10;/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.097
Porcentaje de pureza >95%