Learn More
Valproato de sodio, Mikromol™
Código de producto. 18033740
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18033740 250 mg 250 miligramos
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 18033740 Supplier Mikromol Supplier No. MM0751.110250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Valproato de sodio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Sodium Valproate
CAS 1069-66-5
Nombres de analitos o componentes Sodium Valproate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C8 H15 O2 . Na
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Sodium Valproate, 2-Propylpentanoic acid sodium salt (1:1), 2-Propylvaleric acid sodium salt, Acediprol, Convulex, Depacon, Depakene, Depakene R, Depakene syrup 8, Depakin, Depakine chronosphere, Dipropylacetate sodium, Epilim, KW 6066N, Orfiril, Selenica R, Sodium a,a-dipropylacetate, Sodium 2-propylpentanoate, Sodium 2-propylvalerate, Sodium bispropylacetate, Sodium dipropylacetate, Sodium valproate, Valerin, Valproate sodium, Sodium a,a-dipropylacetate
Fórmula InChI InChI=1S/C8H16O2.Na/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10;/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].CCCC(CCC)C(=O)[O-]
Nombre IUPAC sodio; 2-propilpentanoato
Peso molecular (g/mol) 166.19
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 166,097 g/mol