Learn More
Valproato de sodio, LoGiCal
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Sodium Valproate |
| CAS | 1069-66-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Sodium Valproate |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C8 H15 O2 . Na |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Sodium Valproate, 2-Propylpentanoic acid sodium salt (1:1), 2-Propylvaleric acid sodium salt, Acediprol, Convulex, Depacon, Depakene, Depakene R, Depakene syrup 8, Depakin, Depakine chronosphere, Dipropylacetate sodium, Epilim, KW 6066N, Orfiril, Selenica R, Sodium a,a-dipropylacetate, Sodium 2-propylpentanoate, Sodium 2-propylvalerate, Sodium bispropylacetate, Sodium dipropylacetate, Sodium valproate, Valerin, Valproate sodium, Sodium a,a-dipropylacetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H16O2.Na/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10;/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10);/q;+1/p-1 |
| Tipo de solución | Sin diluir |
| SMILES | [Na+].CCCC(CCC)C(=O)[O-] |
| Show More |