Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium valproate |
| Color | Blanco |
| Forma física | Polvo cristalino |
| Cantidad | 100 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 0.999 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 166.2 |