Specifications
| Nombre del producto químico o material | Sodium valproate |
| Color | Blanco |
| Forma física | Polvo cristalino |
| Cantidad | 10 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 0.999 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 166.2 |
| Porcentaje de pureza | 100.6% |
Safety and Handling
Product Identifier
- Sodium Valproate
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium Valproate