Learn More
Ursodesoxicolato de sodio, TRC
Código de producto. 30414184
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
30414184 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30414184 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS08083350G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Ursodeoxycholate
CAS 2898-95-5
Fórmula molecular C24H39NaO4
Cantidad 50 g
Sinónimo (3alpha,5beta,7beta)-3,7-Dihydroxy-cholan-24-oic acid Monosodium Salt, 3alpha,7beta-Dihydroxy-5beta-Cholan-24-oic Acid Monosodium Salt
Fórmula InChI InChI=1S/C24H40O4.Na/c1-14(4-7-21(27)28)17-5-6-18-22-19(9-11-24(17,18)3)23(2)10-8-16(25)12-15(23)13-20(22)26;/h14-20,22,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28);/q;+1/p-1/t14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,22+,23+,24-;/m1./s1
SMILES [Na+].C[C@H](CCC(=O)[O-])[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Nombre IUPAC sodio;(4R)-4-[(3R,5S,7S,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-3,7-dihidroxi-10,13-dimetil-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]pentanoato
Peso molecular (g/mol) 414.6
Formula Weight (peso de la fórmula) 414.2746
Título del producto
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.