Learn More
Tungstato de sodio dihidratado, TRC
Código de producto. 30418740
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30418740 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30418740 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS6738002.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Tungstate Dihydrate
CAS 10213-10-2
Cantidad 2.5 g
Fórmula molecular Na2WO4.2H2O
Sinónimo Tungstic Acid Disodium Salt Dihydrate, Disodium Tungstate Dihydrate
Fórmula InChI InChI=1S/2Na.2H2O.4O.W/h;;2*1H2;;;;;/q2*+1;;;;;2*-1;
SMILES O.O.[Na+].[Na+].[O-][W](=O)(=O)[O-]
Nombre IUPAC disodio; dioxido(dioxo)tungsteno; dihidrato
Peso molecular (g/mol) 329.85
Formula Weight (peso de la fórmula) 329.9313