Learn More
Dihidrato de tungstato sódico, purum, Solstice
Código de producto. 15621420
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
6 x 500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
paquete de 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15621420 6 x 500 g paquete de 6
15601420 100 g 100 g
15611420 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15621420 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 143046X500G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Purum,≥99%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10213-10-2
Fórmula molecular H4Na2O6W
Peso molecular (g/mol) 329.846
Número MDL MFCD00149190
Clave InChI WPZFLQRLSGVIAA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium tungstate dihydrate, sodium tungstate, dihydrate, unii-x1f4ny6u13, tungstic acid, sodium salt, dihydrate, tungstic acid sodium salt dihydrate, tungstic acid sodium salt, disodium dihydrate tungstate, sodium tungstate vi dihydrate, na2o4w.2h2o, na2wo4.2h2o
PubChem CID 150191
ChEBI CHEBI:63939
Nombre IUPAC disodio; dioxido(dioxo)tungsteno; dihidrato
SMILES O.O.[O-][W](=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Tungstate Dihydrate
Cantidad 6 x 500 g
Fórmula lineal Na2WO4 · 2H2O
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 329.85
Porcentaje de pureza ≥99 %
Grado purum