Learn More
Sodium Tungstate Dihydrate, Honeywell™
Código de producto. 15648180 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
500 g
Envase:
Poly bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
50 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15648180 50 g Poly bottle 50 g
15628180 100 g Poly bottle 100 g
15638180 500 g Poly bottle 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15648180 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor T262950G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 10213-10-2
Fórmula molecular H4Na2O6W
Peso molecular (g/mol) 329.846
Número MDL MFCD00149190
Clave InChI WPZFLQRLSGVIAA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium tungstate dihydrate, sodium tungstate, dihydrate, unii-x1f4ny6u13, tungstic acid, sodium salt, dihydrate, tungstic acid sodium salt dihydrate, tungstic acid sodium salt, disodium dihydrate tungstate, sodium tungstate vi dihydrate, na2o4w.2h2o, na2wo4.2h2o
PubChem CID 150191
ChEBI CHEBI:63939
Nombre IUPAC disodio; dioxido(dioxo)tungsteno; dihidrato
SMILES O.O.[O-][W](=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium tungstate dihydrate
Punto de fusión 698°C
Nombre de nota Suitable for preparation of protein-free filtrates according to Folin
Color Incolora
pH 9.0 to 11.5 (at 100.00g/L 20°C)
Cantidad 50 g
Fórmula lineal Na2WO4 · 2H2O
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 329.85g/mol
Olor Odorless
Envase Poly bottle
Aspecto Crystalline
Densidad 4.18g/cu.cm