Learn More
Dihidrato de tungstato de sodio, reactivo ACS, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15602200
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15602200 100 g 100 g
15622200 5 g 5 g
15612200 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15602200 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 223336100G
Solicitar formato a granel o personalizado
Reactivo ACS,≥99 %
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10213-10-2
Fórmula molecular H4Na2O6W
Peso molecular (g/mol) 329.846
Número MDL MFCD00149190
Clave InChI WPZFLQRLSGVIAA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium tungstate dihydrate, sodium tungstate, dihydrate, unii-x1f4ny6u13, tungstic acid, sodium salt, dihydrate, tungstic acid sodium salt dihydrate, tungstic acid sodium salt, disodium dihydrate tungstate, sodium tungstate vi dihydrate, na2o4w.2h2o, na2wo4.2h2o
PubChem CID 150191
ChEBI CHEBI:63939
Nombre IUPAC disodio; dioxido(dioxo)tungsteno; dihidrato
SMILES O.O.[O-][W](=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Tungstate Dihydrate
Cantidad 100 g
Fórmula lineal Na2WO4 · 2H2O
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 329.85g/mol
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Reactivo ACS
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium tungstate dihydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium tungstate-2-hydrate