Learn More
Tungstato de sodio dihidrato, +99 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium tungstate dihydrate |
| Color | Blanco a amarillo |
| Forma física | Polvo o escamas ligeramente cristalinas |
| Cantidad | 500 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99+% |
| Fórmula lineal | Na2WO4·2H2O |
| Fieser | 15,295 |
| Índice Merck | 15, 8826 |
| Información de solubilidad | Solubility in water: 730g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol and acids |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 329.85 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Sodium tungstate dihydrate
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.