Learn More
Tripolifosfato de sodio, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10229243
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7758-29-4
Na5O10P3
367.85
MFCD00003514
HWGNBUXHKFFFIH-UHFFFAOYSA-I
sodium tripolyphosphate, sodium triphosphate, pentasodium triphosphate, stpp, thermphos, armofos, polygon, tripoly, rhodiaphos lv, thermphos n
24455
pentasodio;[oxido(fosfonatooxi)fosforil] fosfato
[O-]P(=O)([O-])OP(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7758-29-4
Na5O10P3
367.85
MFCD00003514
HWGNBUXHKFFFIH-UHFFFAOYSA-I
sodium tripolyphosphate, sodium triphosphate, pentasodium triphosphate, stpp, thermphos, armofos, polygon, tripoly, rhodiaphos lv, thermphos n
24455
pentasodio;[oxido(fosfonatooxi)fosforil] fosfato
[O-]P(=O)([O-])OP(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Sodium tripolyphosphate
Punto de fusión 622.0°C
Color Blanco
pH 9.8 to 10.2 (1% soln.)
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 500 g
Fórmula lineal Na5P3O10
Índice Merck 15, 8824
Información de solubilidad Solubility in water: 145g/L (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 367.85
Porcentaje de pureza ≥98.0%
Grado Analítica
Envase Frasco de plástico