Learn More
Sodium Tripolyphosphate, 85%, Technical grade, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15682380 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15682380 25 g Poly Bottle 25 g
15692380 500 g Poly Bottle 500 g
15672380 2.5 kg Poly Bottle 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15682380 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 23850325G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Technical Grade, 85%
  • Productos químicos que no tienen un conjunto de normas establecidas para los niveles de calidad e impureza o para los productos en los que la pureza sea del <90 %
  • Puede haber variación en el color y forma física
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7758-29-4
Fórmula molecular Na5O10P3
Peso molecular (g/mol) 367.86
Número MDL MFCD00003514
Clave InChI HWGNBUXHKFFFIH-UHFFFAOYSA-I
Sinónimo sodium tripolyphosphate, sodium triphosphate, pentasodium triphosphate, stpp, thermphos, armofos, polygon, tripoly, rhodiaphos lv, thermphos n
PubChem CID 24455
Nombre IUPAC pentasodio;[oxido(fosfonatooxi)fosforil] fosfato
SMILES [O-]P(=O)([O-])OP(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Tripolyphosphate
Punto de fusión 622°C
Color Blanco
Cantidad 25 g
Fórmula lineal Na5P3O10
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 367.86g/mol
Porcentaje de pureza 85%
Grado Técnico
Envase Poly Bottle
Aspecto Granular powder
Densidad 2.52g/cm3