Learn More
Tripolifosfato de sodio, 85 %, puro, téc., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10450491 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10450491 500 g Frasco de plástico 500 g
10144700 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10450491 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 218675000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7758-29-4 | Na5O10P3 | 367.85 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7758-29-4
Fórmula molecular Na5O10P3
Peso molecular (g/mol) 367.85
Número MDL MFCD00003514
Clave InChI HWGNBUXHKFFFIH-UHFFFAOYSA-I
Sinónimo sodium tripolyphosphate, sodium triphosphate, pentasodium triphosphate, stpp, thermphos, armofos, polygon, tripoly, rhodiaphos lv, thermphos n
PubChem CID 24455
Nombre IUPAC pentasodio;[oxido(fosfonatooxi)fosforil] fosfato
SMILES [O-]P(=O)([O-])OP(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium tripolyphosphate
Punto de fusión 622.0°C
Nombre de nota tech., 85%
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 85%
Fórmula lineal Na5P3O10
Índice Merck 15, 8824
Información de solubilidad Solubility in water: 145g/L (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 367.85
Porcentaje de pureza 85%
Grado Pure
Envase Frasco de plástico